CAS RN 625853-72-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidroxipioglitazona (M-VII), TRC
CAS: 625853-72-7 Fórmula molecular: C19H20N2O4S Peso molecular (g/mol): 372.44 Sinónimo: 5-[[4-[2-[5-(2-Hydroxyethyl)-2-pyridinyl]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione Nombre IUPAC: 5-[[4-[2-[5-(2-hidroxietil)piridina-2-il]etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona SMILES: OCCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1