CAS RN 62319-13-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil (1S)-(+)-10-Camphorsulfonato, TRC
CAS: 62319-13-5 Fórmula molecular: C11H18O4S Peso molecular (g/mol): 246.32 Sinónimo: 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Methyl Ester,(1S,4R)-10-Camphorsulfonic Acid Methyl Ester,(1S)-7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Methyl Ester; Nombre IUPAC: metilo [(1R,4S)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil] metanosulfonato SMILES: CC1([C@@H]2CC[C@]1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)OC)C