accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3ClNOO

CAS RN 6216-91-7

IUPAC Nombre: 2-chloro-4-nitro-N,N-dipropylaniline
Sinónimos: 2-chloro-4-nitro-N,N-dipropylaniline
Peso molecular (g/mol): 256.73
Fórmula molecular: C12H17ClN2O2
InChi Key: OYJJPFCGGNTTTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCN(CCC)C1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados