accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CCH3

CAS RN 621-77-2

IUPAC Nombre: tripentylamine
Sinónimos: 1-pentanamine, N,N-dipentyl-
Peso molecular (g/mol): 227.44
Fórmula molecular: C15H33N
InChi Key: OOHAUGDGCWURIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCN(CCCCC)CCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados