accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOCH3NH2HCl

CAS RN 62062-65-1

IUPAC Nombre: propan-2-yl 2-aminopropanoate hydrochloride
Sinónimos: isopropyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 167.63
Fórmula molecular: C6H14ClNO2
InChi Key: YAQKNCSWDMGPOY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CC(C)OC(=O)C(C)N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados