accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOOF

CAS RN 62-74-8

IUPAC Nombre: sodium 2-fluoroacetate
Sinónimos: sodium fluoroacetate natriumfluoracetat fluoroacetic acid sodium salt
Peso molecular (g/mol): 100.02
Fórmula molecular: C2H2FNaO2
InChi Key: JGFYQVQAXANWJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]C(=O)CF
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados