CAS RN 61873-80-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metoxi-3-metilnaftaleno, TRC
CAS: 61873-80-1 Fórmula molecular: C12H12O Peso molecular (g/mol): 172.22 Nombre IUPAC: 2-metaxi-3-metilnaftaleno SMILES: COc1cc2ccccc2cc1C