CAS RN 618458-79-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Amino-6-etoxi-5-[[4-[(4R)-1,4,5,6-tetrahidro-4-metil-6-oxo-3-piridazinil]fenil]azo]-Alfa-[[4-[(4R)-1,4,5,6-tetrahidro-4-metil-6-oxo-3-piridazinil]fenil]hidrazono]-2-pirimidinacetonitrilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.