CAS RN 6171-48-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4- Estradiol metil, TRC
CAS: 6171-48-8 Fórmula molecular: C19 H26 O2 Peso molecular (g/mol): 286.41 Sinónimo: 4-Methylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol,Estradiol Hemihydrate Imp. C (EP),4-Methylestradiol Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S,17S)-4,13-dimetil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenandrino-3,17-diol SMILES: Cc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc12
2
4-metilestra-1,3,5(10)-trieno-3,17beta-diol (4-metilestradiol), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.