CAS RN 616-76-2
IUPAC Nombre:
5-formyl-2-hydroxybenzoic acid
Sinónimos:
5-formyl-2-hydroxybenzoic acid
Peso molecular (g/mol):
166.13
Fórmula molecular:
C8H6O4
InChi Key:
UTCFOFWMEPQCSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC(C=O)=CC=C1O
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 5-formilsalicílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.