CAS RN 61558-12-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
21-Dehidro betametasona (mezcla del aldehído y la forma hidratada), TRC
CAS: 61558-12-1 Fórmula molecular: C22 H27 F O5 Peso molecular (g/mol): 390.45 Sinónimo: Pregna-1,4-dien-21-al, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxo-, (11β,16β)-,(11β,16β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al,9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al,Betamethasone-21-aldehyde,21-Dehydro Betamethasone,21-Dehydrobetamethasone Nombre IUPAC: 2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoacetaldehído SMILES: C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C=O