accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOCH3O

CAS RN 615-79-2

IUPAC Nombre: ethyl 2,4-dioxopentanoate
Sinónimos: ethyl 2,4-dioxopentanoate
Peso molecular (g/mol): 158.15
Fórmula molecular: C7H10O4
InChi Key: OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (3)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)