CAS RN 615-72-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,4-Diaminofenol (>80%), TRC
CAS: 615-72-5 Fórmula molecular: C6H8N2O Peso molecular (g/mol): 124.14 Sinónimo: 3,4-Diaminophenol Nombre IUPAC: 3,4-diaminofenol SMILES: Nc1ccc(O)cc1N