accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONCH3NO

CAS RN 615-53-2

IUPAC Nombre: N-methyl-N'-oxoethoxycarbohydrazide
Sinónimos: ethyl N-methylnitrosocarbamate
Peso molecular (g/mol): 132.12
Fórmula molecular: C4H8N2O3
InChi Key: CAUBWLYZCDDYEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)N(C)N=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados