CAS RN 61490-69-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(7Alfa,8Beta,9Alfa,10Alfa)-7,8,9,10-tetrahidrobenzo[a]pireno-7,8,9,10-tetrol (>90%), TRC
CAS: 61490-69-5 Fórmula molecular: C20 H16 O4 SMILES: O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)c2cc3ccc4cccc5ccc(c2[C@@H]1O)c3c45