accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHH2N

CAS RN 61477-40-5

IUPAC Nombre: 3-aminobutan-1-ol
Sinónimos: 3-aminobutan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 89.14
Fórmula molecular: C4H11NO
InChi Key: AGMZSYQMSHMXLT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N)CCO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados