CAS RN 61397-57-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
benzoato de trans-[2-bromometil-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-4-il]metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
benzoato de trans-[2-bromometil-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-4-il]metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.