accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHNH2HCl

CAS RN 61366-43-6

IUPAC Nombre: 2-amino-3-(benzyloxy)propan-1-ol hydrochloride
Sinónimos: 2-amino-3-(benzyloxy)propan-1-ol hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 217.69
Fórmula molecular: C10H16ClNO2
InChi Key: BJWHQBTUHVIRJJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.NC(CO)COCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados