CAS RN 6134-96-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4-(+)-(Dimetilamino)-3-metil-2,2-difenil-butironitrilo (Isodidiavalo) > 90%, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-(+)-(Dimetilamino)-3-metil-2,2-difenil-butironitrilo (Isodidiavalo) > 90%, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-(+)-(Dimetilamino)-3-metil-2,2-difenil-butironitrilo (Isodidiavalo) > 90%, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.