CAS RN 61227-25-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Hidroxi-2-metaxibenzoico, TRC
CAS: 61227-25-6 Fórmula molecular: C8H8O4 Peso molecular (g/mol): 168.15 Nombre IUPAC: Ácido 5-hidroxi-2-metaxibenzoico SMILES: COc1ccc(O)cc1C(=O)O