CAS RN 612-52-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Naftilamina Hidrocloruro, TRC
CAS: 612-52-2 Fórmula molecular: C10H9N . (HCl) Peso molecular (g/mol): 143.18 Sinónimo: 2-Naphthalenamine Hydrochloride,2-Aminonaphthalene Hydrochloride,β-Naphthylamine Hydrochloride Nombre IUPAC: naftalena-2-amina; Cloruro SMILES: Cl.Nc1ccc2ccccc2c1