accessibility menu, dialog, popup

UserName

HONOO

CAS RN 612-25-9

IUPAC Nombre: (2-nitrophenyl)methanol
Sinónimos: 2-nitrobenzyl alcohol
Peso molecular (g/mol): 153.14
Fórmula molecular: C7H7NO3
InChi Key: BWRBVBFLFQKBPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)