CAS RN 61199-83-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido L-Idurónico Sal Sódica, TRC
CAS: 61199-83-5 Fórmula molecular: C6H9NaO7 Peso molecular (g/mol): 216.12 Sinónimo: L-Iduronic acid, monosodium salt (9CI),Sodium L-iduronate,L-Iduronic acid sodium salt SMILES: [Na+].O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]