CAS RN 61145-33-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cyanometil 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-1-tio-Beta-D-galactopiranósido, TRC
CAS: 61145-33-3 Fórmula molecular: C16 H21 N O9 S Peso molecular (g/mol): 403.4 Nombre IUPAC: [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(cianometilsulfanil)oxan-2-il]acetato de metil SMILES: CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](SCC#N)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C