accessibility menu, dialog, popup

UserName

(S)(R)O(R)NHOHNOOHOCH

CAS RN 61135-33-9

IUPAC Nombre: 5-ethynyl-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Sinónimos: 5-ethynyl-2'-deoxyuridine
Peso molecular (g/mol): 252.23
Fórmula molecular: C11H12N2O5
InChi Key: CDEURGJCGCHYFH-DJLDLDEBSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C#C)C(=O)NC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados