accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NCH3(S)(S)(S)O(R)OOOHONOO

CAS RN 6106-46-3

IUPAC Nombre: (1S,2R,4S,5S)-7-[(3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium nitrate
Sinónimos: (1S,2R,4S,5S)-7-[(3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium nitrate
Peso molecular (g/mol): 380.4
Fórmula molecular: C18H24N2O7
InChi Key: BSQIVYOSLFLSGE-ODDNLWGVSA-N
SMILES: [O-][N+]([O-])=O.C[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados