CAS RN 6100-60-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Metoxiresorcinol, TRC
CAS: 6100-60-3 Fórmula molecular: C7H8O3 Peso molecular (g/mol): 140.14 Sinónimo: 4-Methoxy-1,3-benzenediol,4-Methoxy-resorcinol,2,4-Dihydroxyanisole,3-Hydroxy-4-methoxyphenol,4-Methoxyresorcinol Nombre IUPAC: 4-metaxibenzeno-1,3-diol SMILES: COc1ccc(O)cc1O