CAS RN 6100-07-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metoxifenilsulfato Sal de Potasio, TRC
CAS: 6100-07-8 Fórmula molecular: C7 H8 O5 S . K Peso molecular (g/mol): 243.29 Sinónimo: Guaiacol, hydrogen sulfate, potassium salt (6CI), Phenol, 2-methoxy-, hydrogen sulfate, potassium salt (9CI), Phenol, o-methoxy-, hydrogen sulfate, potassium salt (8CI), Guiacolsulfonic acid potassium salt, Potassium o-methoxyphenyl sulfate Nombre IUPAC: 2-metoxifenil sulfato de hidrógeno, sal potástica SMILES: [K].O=S(=O)(O)OC=1C=CC=CC1OC