accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOHSOOO

CAS RN 6099-57-6

IUPAC Nombre: sodium 4-hydroxynaphthalene-1-sulfonate
Sinónimos: sodium naphthol sulfonate
Peso molecular (g/mol): 246.21
Fórmula molecular: C10H7NaO4S
InChi Key: IAAKNVCARVEIFS-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados