CAS RN 60981-47-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-Prunasin Tetraacetato, TRC
CAS: 60981-47-7 Fórmula molecular: C22H25NO10 Peso molecular (g/mol): 463.43 Sinónimo: (R)-alpha-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetonitrile Nombre IUPAC: [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-[ciano(fenil)metaxi]oxan-2-il]acetato de metil SMILES: CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C#N)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C