CAS RN 60967-86-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Dibenzoato de (8R,9R)-8,9-dihidrobenz[a]antraceno-8,9-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Dibenzoato de (8R,9R)-8,9-dihidrobenz[a]antraceno-8,9-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Dibenzoato de (8R,9R)-8,9-dihidrobenz[a]antraceno-8,9-diol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.