CAS RN 60923-27-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Etil-2-[(metilamino)metil]pirrolidina, TRC
CAS: 60923-27-5 Fórmula molecular: C8 H18 N2 Peso molecular (g/mol): 142.242 Sinónimo: 1-Ethyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanamine Nombre IUPAC: 1-(1-etilpirrolidina-2-il)-N-metil-metanamina SMILES: CCN1CCCC1CNC