CAS RN 608142-28-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Sal de N-acetil-D-leucina (R)-1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-(metilsulfonil)etilamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal de N-acetil-D-leucina (R)-1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-(metilsulfonil)etilamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.