CAS RN 60789-54-0
IUPAC Nombre:
[(4-bromobutoxy)methyl]benzene
Sinónimos:
[(4-bromobutoxy)methyl]benzene
Peso molecular (g/mol):
243.14
Fórmula molecular:
C11H15BrO
InChi Key:
ZQRVGYAMRJVUAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrCCCCOCC1=CC=CC=C1
1
–
3
de
3
resultados
1
4-Benciloxi-1-bromobutano (~90%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-Benciloxi-1-bromobutano (~90%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4-Benciloxi-1-bromobutano (~90%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.