CAS RN 607-42-1
IUPAC Nombre:
anthracene-1-carboxylic acid
Sinónimos:
1-anthracenecarboxylic acid
Peso molecular (g/mol):
222.24
Fórmula molecular:
C15H10O2
InChi Key:
CCFAKBRKTKVJPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=C2C=C3C=CC=CC3=CC2=CC=C1
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido 1-antracenocarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 1-antracenocarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido 1-antracenocarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.