CAS RN 606114-31-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahidro-1-metil-3-piridinil)-1,2,5-tiadiazol-3-il]tio]-1-propanol-1-metanosulfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahidro-1-metil-3-piridinil)-1,2,5-tiadiazol-3-il]tio]-1-propanol-1-metanosulfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahidro-1-metil-3-piridinil)-1,2,5-tiadiazol-3-il]tio]-1-propanol-1-metanosulfonato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.