CAS RN 60578-17-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-Iodotreoacético, TRC
CAS: 60578-17-8 Fórmula molecular: C14 H11 I O4 Peso molecular (g/mol): 370.139 Sinónimo: 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3-iodobenzeneacetic Acid,[4-(p-Hydroxyphenoxy)-3-iodophenyl]acetic Acid Nombre IUPAC: 2-[4-(4-hidroxifenoxi)-3-iodofenil]ácido acético SMILES: OC(=O)Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1