CAS RN 60523-73-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bromodicloroacetonitrilo, TRC
CAS: 60523-73-1 Fórmula molecular: C2 Br Cl2 N Peso molecular (g/mol): 188.84 Sinónimo: 2-Bromo-2,2-dichloroacetonitrile; Nombre IUPAC: 2-bromo-2,2-dicloroacetonitrilo SMILES: ClC(Cl)(Br)C#N