accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOOOO

CAS RN 60444-78-2

IUPAC Nombre: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-formylbenzoate
Sinónimos: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-formylbenzoate
Peso molecular (g/mol): 247.21
Fórmula molecular: C12H9NO5
InChi Key: VHYRHFNOWKMCHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados