accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(S)O(R)OH(S)O(R)O(R)O

CAS RN 60431-34-7

IUPAC Nombre: (2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-tris(benzyloxy)-6-methyloxan-2-ol
Sinónimos: (2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-tris(benzyloxy)-6-methyloxan-2-ol
Peso molecular (g/mol): 434.53
Fórmula molecular: C27H30O5
InChi Key: YRAQXZMHYZXWBZ-RBGCBHJMSA-N
SMILES: C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H]1OCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados