CAS RN 6038-49-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
9b-(4-clorofenil)-1,2,3,9b-tetrahidro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
9b-(4-clorofenil)-1,2,3,9b-tetrahidro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
9b-(4-clorofenil)-1,2,3,9b-tetrahidro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.