CAS RN 60342-93-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(Carboximetil)anfetamina Clorhidrato de Clorhidrato, TRC
CAS: 60342-93-0 Fórmula molecular: C11H15NO2•HCl Peso molecular (g/mol): 193.243646 Sinónimo: N-(α-Methylphenethyl)glycine Hydrochloride Nombre IUPAC: ácido 2-(1-fenilpropano-2-ilamino)acético; Cloruro SMILES: [H][C@]1(CN(C)CC2)N2C3=CC=CC=C3CC4=CC=CC=C14