CAS RN 603-32-7
IUPAC Nombre:
triphenylarsane
Sinónimos:
triphenylarsine
Peso molecular (g/mol):
306.24
Fórmula molecular:
C18H15As
InChi Key:
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C1=CC=C(C=C1)[As](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Trifenilarsina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 603-32-7 Fórmula molecular: C18H15As Peso molecular (g/mol): 306.24 Número MDL: MFCD00002994 Clave InChI: BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: triphenylarsine,arsine, triphenyl,triphenyl arsenic,triphenylarsene,arsinetriphenyl,unii-mn8ez3fl74,mn8ez3fl74,triphenylarsenic,triphenyl arsine,triphenyl-arsine PubChem CID: 11773 Nombre IUPAC: trifenilarsina SMILES: C1=CC=C(C=C1)[As](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3