CAS RN 6027-15-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Homocistina, TRC
CAS: 6027-15-2 Fórmula molecular: C8H16N2O4S2 Peso molecular (g/mol): 268.35 Sinónimo: (2R,2'R)-4,4'-Dithiobis[2-aminobutanoic Acid,NSC 206271 Nombre IUPAC: (2R)-2-amino-4-[[(3R)-3-amino-3-carboxipropil]disulfanilo]ácido butanoico SMILES: N[C@H](CCSSCC[C@@H](N)C(=O)O)C(=O)O