CAS RN 601490-35-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster etílico del ácido 2,3,4-trifluoro-alfa- (1S)-2-hidroxi-1-metiletil]amino]metileno]-beta-oxo-bencenopropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster etílico del ácido 2,3,4-trifluoro-alfa- (1S)-2-hidroxi-1-metiletil]amino]metileno]-beta-oxo-bencenopropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.