CAS RN 60149-18-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(6Beta,11Beta)-21-(acetiloxi)-6-cloro-11,17-dihidroxipregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(6b,11b)-21-(Acetiloxi)-6-cloro-11,17-dihidroxipregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(6Beta,11Beta)-21-(acetiloxi)-6-cloro-11,17-dihidroxipregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.