CAS RN 600737-82-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster bencílico de O-bencil-N-[(benciloxi)carbonil]-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-L-tirosina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.