CAS RN 60018-36-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulindac Acil-Beta-D-Glucuronuro, TRC
CAS: 60018-36-2 Fórmula molecular: C26H25FO9S Peso molecular (g/mol): 532.53 Sinónimo: (Z)-1-[5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetate]β-D-Glucopyranuronic Acid SMILES: CC\1=C(C2=C(/C1=C\C3=CC=C(C=C3)S(=O)C)C=CC(=C2)F)CC(=O)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O