CAS RN 60018-35-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bromuro de (1R,3r,5S,8r)-8-metil-8-(1-metiletil)-3-[(2-fenilpropenoil)oxi]-8-azoniabiciclo[3.2.1]octano (bromuro de apoipratropio), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.