CAS RN 600-57-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
11Beta-Hidroxi Progesterona, TRC
CAS: 600-57-7 Fórmula molecular: C21 H30 O3 Sinónimo: 11-Hidroxi-preña-4-ene-3,20-diona β ∣ 21-Desoxicorticosterona